Print…
3-Aminobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11110-100G OR11110-25G OR11110-5G
APOSOR11110-100GEA 142 EUR
APOSOR11110-100G APOSOR11110-25G APOSOR11110-5G
3-Aminobenzonitrile
3-Aminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 289…290 °C
Ponto de Fusão: 48…53 °C
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007756
Número CAS: 2237-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III