Print…
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 EUR
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Fórmula: C₆H₉ClN₄O
Peso Molecular: 188.62 g/mol
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13188631
Número CAS: 2846-77-7