Print…
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11103-100G OR11103-25G OR11103-5G
APOSOR11103-100GEA 0 EUR
APOSOR11103-100G APOSOR11103-25G APOSOR11103-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
1-(2,6-Dichlorophenyl)-2-thiourea
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Ponto de Fusão: 155…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041156
Número CAS: 6590-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III