Print…
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 45.1 EUR
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02710285
Número CAS: 28737-33-9