Print…
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR111006-1G OR111006-5G
APOSOR111006-1GEA 241 EUR
APOSOR111006-1G APOSOR111006-5G
1H-Indole-2-carbonyl chloride
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09833544
Número CAS: 58881-45-1
UN: 3261
ADR: 8,III