Print…
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110968-1G OR110968-5G OR110968-250MG
APOSOR110968-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110968-1G APOSOR110968-5G APOSOR110968-250MG
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021508
Número CAS: 900019-38-7