Print…
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA 186 EUR
APOSOR110942-1G APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657507
Número CAS: 54255-50-4