2-Chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110940-1G
OR110940-250MG
OR110940-500MG
APOSOR110940-1GEA
0
EUR
APOSOR110940-1G
APOSOR110940-250MG
APOSOR110940-500MG
2-Chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
2-Chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Fórmula:
C₇H₅ClN₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09756941 Número CAS: 114834-03-6 |