Print…
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 215 EUR
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₆Br₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017544
Número CAS: 67973-32-4