Print…
3-Bromo-o-xylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 116 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylene 99%
3-Bromo-o-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 212…214 °C
Densidade: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000069
Número CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2