Print…
4-Chloro-m-anisidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR11087-25G OR11087-5G
APOSOR11087-25GEA 0 EUR
APOSOR11087-25G APOSOR11087-5G
4-Chloro-m-anisidine
4-Chloro-m-anisidine
Fórmula: C₇H₈ClNO
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672967
Número CAS: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III