Print…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11085-100G OR11085-25G OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA 128 EUR
APOSOR11085-100G APOSOR11085-25G APOSOR11085-5G
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672944
Número CAS: 31928-44-6