Print…
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-1H-indazol-5-amine
OR110843-1G OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA 29 EUR
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275114
Número CAS: 953411-10-4