Print…
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110834-1G OR110834-250MG OR110834-5G
APOSOR110834-1GEA 24.8 EUR
APOSOR110834-1G APOSOR110834-250MG APOSOR110834-5G
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Methyl-4'-bromo-4-nitro[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₀BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056637
Número CAS: 886361-85-9