Print…
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110829-1G OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA 288 EUR
APOSOR110829-1G APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01596292
Número CAS: 119198-10-6