Print…
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110828-1G OR110828-250MG
APOSOR110828-1GEA 625 EUR
APOSOR110828-1G APOSOR110828-250MG
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
3-Bromo-7-chloro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781601
Número CAS: 885521-96-0