Print…
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110747-1G OR110747-250MG
APOSOR110747-1GEA 0 EUR
APOSOR110747-1G APOSOR110747-250MG
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02182241
Número CAS: 354548-73-5