Print…
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Nitro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR110745-1G OR110745-5G OR110745-25G
APOSOR110745-1GEA 26.1 EUR
APOSOR110745-1G APOSOR110745-5G APOSOR110745-25G
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₈H₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090355
Número CAS: 81721-86-0