Print…
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110730-1G OR110730-250MG
APOSOR110730-1GEA 285 EUR
APOSOR110730-1G APOSOR110730-250MG
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₃N₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00139418
Número CAS: 99967-78-9