Print…
5-Aminobenzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-1H-benzimidazole
OR110728-1G OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110728-1G APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00465258
Número CAS: 934-22-5