Print…
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Nitro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR110726-1G OR110726-5G OR110726-25G
APOSOR110726-1GEA 30.6 EUR
APOSOR110726-1G APOSOR110726-5G APOSOR110726-25G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fórmula: C₈H₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425744
Número CAS: 81721-87-1