Print…
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 116 EUR
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 855423-35-7