Print…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110710-1G OR110710-250MG
APOSOR110710-1GEA 46.4 EUR
APOSOR110710-1G APOSOR110710-250MG
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827886
Número CAS: 1215504-30-5