Print…
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110709-1G OR110709-5G
APOSOR110709-1GEA 77 EUR
APOSOR110709-1G APOSOR110709-5G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176746
Número CAS: 158001-04-8