Print…
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110708-1G OR110708-5G
APOSOR110708-1GEA 43.5 EUR
APOSOR110708-1G APOSOR110708-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₆H₈ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00457060
Número CAS: 89784-02-1