Print…
4-Chloroquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1107-1G OR1107-5G
APOSOR1107-1GEA 0 EUR
APOSOR1107-1G APOSOR1107-5G
4-Chloroquinoline 97%
4-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 260…261 °C
Ponto de Fusão: 28…31 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006773
Número CAS: 611-35-8
EINECS: 210-267-7