Print…
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110682-1G OR110682-5G
APOSOR110682-1GEA 125 EUR
APOSOR110682-1G APOSOR110682-5G
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₅Cl₂NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060545
Número CAS: 868755-69-5