4-Methylbenzophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
OR11067-1KG
OR11067-250G
OR11067-50G
APOSOR11067-1KGEA
74.1
EUR
APOSOR11067-1KG
APOSOR11067-250G
APOSOR11067-50G
4-Methylbenzophenone 99%
4-Methylbenzophenone
Fórmula:
C₁₄H₁₂O Ponto de ebulição: 326 °C Ponto de Fusão: 56,5…57 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008553 Número CAS: 134-84-9 |