Print…
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
OR110664-100G OR110664-25G
APOSOR110664-100GEA 389 EUR
APOSOR110664-100G APOSOR110664-25G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663720
Número CAS: 14719-37-0