4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR110629-1G
OR110629-5G
APOSOR110629-1GEA
270
EUR
APOSOR110629-1G
APOSOR110629-5G
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₁₀H₁₀ClNO₃S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00219329 Número CAS: 112539-09-0 |