Print…
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110577-1G OR110577-250MG OR110577-5G
APOSOR110577-1GEA 0 EUR
APOSOR110577-1G APOSOR110577-250MG APOSOR110577-5G
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-amine
Fórmula: C₈H₁₃N₃O
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11505007
Número CAS: 1190380-49-4