Print…
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one
OR11055-100G OR11055-5G
APOSOR11055-100GEA 79.9 EUR
APOSOR11055-100G APOSOR11055-5G
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Fórmula: C₇H₁₁NO
Ponto de Fusão: 100…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173861
Número CAS: 766-36-9