Print…
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 114 EUR
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02070020
Número CAS: 23056-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III