Print…
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110495-5G OR110495-1G
APOSOR110495-5GEA 0 EUR
APOSOR110495-5G APOSOR110495-1G
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₅H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568762
Número CAS: 320423-51-6