Print…
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
OR11047-100G OR11047-25G OR11047-500G
APOSOR11047-100GEA 58 EUR
APOSOR11047-100G APOSOR11047-25G APOSOR11047-500G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Peso Molecular: 249.49 g/mol
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428513
Número CAS: 29270-30-2
UN: 3261
ADR: 8 III