Print…
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-250MGEA 58 EUR
APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Fórmula: C₉H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11877828
Número CAS: 35700-48-2