Print…
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110456-1G OR110456-5G
APOSOR110456-1GEA 0 EUR
APOSOR110456-1G APOSOR110456-5G
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₈H₈N₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00514532
Número CAS: 31618-80-1