Print…
5-Hydroxy-1-indanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 31.9 EUR
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Fórmula: C9H8O2
Peso Molecular: 148.1600 g/mol
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00857527
Número CAS: 3470-49-3