Print…
2-Amino-5-chloroquinazoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloroquinazolin-2-amine
OR110444-10G OR110444-1G OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA 282 EUR
APOSOR110444-10G APOSOR110444-1G APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chloroquinazoline
2-Amino-5-chloroquinazoline
Fórmula: C₈H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 249…252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00974335
Número CAS: 190273-70-2