Print…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 26.1 EUR
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Ponto de ebulição: 127 °C
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001688
Número CAS: 529-34-0