Print…
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-o-toluic Acid Ethyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-2-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-o-toluate
OR110425-1G OR110425-25G OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110425-1G APOSOR110425-25G APOSOR110425-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00957246
Número CAS: 57414-85-4