Print…
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 37.7 EUR
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C/6mmHg
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00792887
Número CAS: 6924-68-1