Print…
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 0 EUR
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Fórmula: C₇H₆INO₃
Ponto de Fusão: 203…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168292
Número CAS: 885950-46-9