Print…
4-Iodo-3,5-xylenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxy-2-iodo-3-xylene, 3,5-Dimethyl-4-iodophenol, 4-Iodo-3,5-dimethylphenol
OR1104-1G OR1104-5G OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA 26.1 EUR
APOSOR1104-1G APOSOR1104-5G APOSOR1104-25G
4-Iodo-3,5-xylenol
4-Iodo-3,5-xylenol
Fórmula: C₈H₉IO
Ponto de Fusão: 129…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174284
Número CAS: 80826-86-4