Print…
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110393-1G OR110393-5G
APOSOR110393-1GEA 132 EUR
APOSOR110393-1G APOSOR110393-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03844853
Número CAS: 316166-47-9