Print…
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110385-10G OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA 79.9 EUR
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₉NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016999
Número CAS: 19013-10-6