Print…
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 139 EUR
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Fórmula: C₅H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 206…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030773
Número CAS: 17551-52-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III