Print…
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR110357-10G OR110357-1G OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA 0 EUR
APOSOR110357-10G APOSOR110357-1G APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829059
Número CAS: 64038-03-5