Print…
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR110350-1G OR110350-5G
APOSOR110350-1GEA 134 EUR
APOSOR110350-1G APOSOR110350-5G
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Peso Molecular: 238.68 g/mol
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699212
Número CAS: 59128-02-8