Print…
2-Chloropyrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Chloropyrazine
OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-25GEA 21.9 EUR
APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Peso Molecular: 114.53 g/mol
Ponto de ebulição: 153…154 °C
Densidade: 1.283 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006124
Número CAS: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3 III